O-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
B3168-25G B3168-5G
TCIAB3168-25GEA 53 EUR
TCIAB3168-25G TCIAB3168-5G
O-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
O-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine
Formula: C₂₂H₂₅NO₅
Número MDL: MFCD00037127
Núm. CAS: 71989-33-8
EINECS: 276-260-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +27.0 deg (C=1, EtOAc)