Biotin-PEG2-Amine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B3171-25MG B3171-100MG
TCIAB3171-25MGEA 82 EUR
TCIAB3171-25MG TCIAB3171-100MG
Biotin-PEG2-Amine ≥98.0% (by HPLC)
Biotin-PEG2-Amine
Formula: C₁₆H₃₀N₄O₄S
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09264745
Núm. CAS: 138529-46-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8876fda8efe07142555df837d033dac5a4d46c14&vid=8876fda8efe07142555df837d033dac5a4d46c14&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 13.90 to 16.10 %