Biotin pentafluorophenyl ester (PFP-Biotin) ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Biotin-PFP ester, Perfluorophenyl 5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoate
B3173-50MG
B3173-250MG
TCIAB3173-50MGEA
40
EUR
TCIAB3173-50MG
TCIAB3173-250MG
Biotin pentafluorophenyl ester (PFP-Biotin) ≥97.0% (by HPLC)
Biotin pentafluorophenyl ester (PFP-Biotin)
Formula:
C₁₆H₁₅F₅N₂O₃S MW: 410,36 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD09952636 Núm. CAS: 120550-35-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 6.60 to 7.60 % |
Melting point | 190.0 to 194.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +39.0 to +43.0 deg (C=1, DMF) |