(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-trans-4-fluoro-L-proline, (2S,4R)-1-Boc-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic Acid, (2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline
B3177-1G
B3177-200MG
TCIAB3177-1GEA
144
EUR
TCIAB3177-1G
TCIAB3177-200MG
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid ≥96.0% (by GC, titration analysis)
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Formula:
C₁₀H₁₆FNO₄ |
Número MDL:
MFCD06796085 Núm. CAS: 203866-14-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Neutralization titration) | min. 96.0 % |
Melting point | 114.0 to 118.0 deg-C |