7-Bromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3180-1G B3180-5G
TCIAB3180-1GEA 16 EUR
TCIAB3180-1G TCIAB3180-5G
7-Bromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
7-Bromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid
Formula: C₁₁H₇BrO₃
Pto. de fusión: 262°C
Número MDL: MFCD00137823
Núm. CAS: 1779-11-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %