1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-Benzylpiperidine-4-carboxaldehyde, 1-Benzyl-4-piperidinecarboxaldehyde
B3190-25G B3190-5G
TCIAB3190-25GEA 141 EUR
TCIAB3190-25G TCIAB3190-5G
1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde ≥96.0% (by GC, titration analysis)
1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde
Formula: C₁₃H₁₇NO
Pto. Ebullición: 128°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02258902
Núm. CAS: 22065-85-6
EINECS: 244-757-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %