2-(Bromomethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥90.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3199.0005 B3199-1G B3199-5G
TCIAB3199.0005EA 0 EUR
TCIAB3199.0005 TCIAB3199-1G TCIAB3199-5G
2-(Bromomethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥90.0% (by GC, titration analysis)
2-(Bromomethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₇H₁₄BBrO₂
Pto. Ebullición: 68°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09271779
Núm. CAS: 166330-03-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 90.0 %