(R)-(+)-2,2'-Bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: (R)-2,2'-Bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthalene, (R)-2,2'-Bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl

B3202-1G B3202-5G
TCIAB3202-1GEA 94 EUR
TCIAB3202-1G TCIAB3202-5G
(R)-(+)-2,2'-Bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (por GC)
(R)-(+)-2,2'-Bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl
Formula: C₂₄H₂₂O₄
MW: 374,429 g/mol
Número MDL: MFCD03788935
Núm. CAS: 173831-50-0

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +91.0 to +95.0 deg (C=1,CHCl3)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR