4-Benzyl-L-aspartate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
B3209-5G B3209-25G
TCIAB3209-5GEA 16 EUR
TCIAB3209-5G TCIAB3209-25G
4-Benzyl-L-aspartate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Benzyl-L-aspartate
Formula: C₁₁H₁₃NO₄
Pto. de fusión: 221°C
Número MDL: MFCD00037208
Núm. CAS: 2177-63-1
EINECS: 218-541-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +24.0 ~ +30.0 deg (C=1, 1mol/L HCl)