N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-2-phenylglycine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B3211-25G
B3211-5G
TCIAB3211-25GEA
71
EUR
TCIAB3211-25G
TCIAB3211-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-2-phenylglycine ≥98.0% (by HPLC)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-2-phenylglycine
Formula:
C₁₃H₁₇NO₄ |
Número MDL:
MFCD00065588 Núm. CAS: 2900-27-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 91.0 to 95.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +137.0 to +147.0 deg (C=1, EtOH) |