[Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]triethoxysilane (mixture of isomers) ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-(Triethoxysilyl)-2-norbornene, 5-(Triethoxysilyl)bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yltriethoxysilane
B3214-1G B3214-5G
TCIAB3214-1GEA 31 EUR
TCIAB3214-1G TCIAB3214-5G
[Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]triethoxysilane (mixture of isomers) ≥97.0% (por GC)
[Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]triethoxysilane (mixture of isomers)
Formula: C₁₃H₂₄O₃Si
MW: 256.42 g/mol
Pto. Ebullición: 104°C
Pto. de inflamación: 98°C
Número MDL: MFCD00167591
Núm. CAS: 18401-43-9
EINECS: 242-278-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)