4'-(4-Bromophenyl)-2,2':6',2''-terpyridine ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3218-1G B3218-5G
TCIAB3218-1GEA 62 EUR
TCIAB3218-1G TCIAB3218-5G
4'-(4-Bromophenyl)-2,2':6',2''-terpyridine ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
4'-(4-Bromophenyl)-2,2':6',2''-terpyridine
Formula: C₂₁H₁₄BrN₃
Número MDL: MFCD06796984
Núm. CAS: 89972-76-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C