4'-Bromo-2,2':6',2''-terpyridine ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4'-Bromo-alpha,alpha',alpha''-tripyridyl
B3219-1G B3219-5G
TCIAB3219-1GEA 245 EUR
TCIAB3219-1G TCIAB3219-5G
4'-Bromo-2,2':6',2''-terpyridine ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
4'-Bromo-2,2':6',2''-terpyridine
Formula: C₁₅H₁₀BrN₃
MW: 312,17 g/mol
Número MDL: MFCD06796965
Núm. CAS: 149817-62-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 135.0 to 140.0 deg-C