Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(0) ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Pd(DIPHOS)2, Pd(dppe)2
B3224-1G B3224-5G
TCIAB3224-1GEA 73 EUR
TCIAB3224-1G TCIAB3224-5G
Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(0) ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(0)
Formula: C₅₂H₄₈P₄Pd
MW: 903,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00009880
Núm. CAS: 31277-98-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %