3-Bromothieno[3,2-b]thiophene ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B3226-1G B3226-200MG B3226-5G
TCIAB3226-1GEA 486 EUR
TCIAB3226-1G TCIAB3226-200MG TCIAB3226-5G
3-Bromothieno[3,2-b]thiophene ≥94.0% (por GC)
3-Bromothieno[3,2-b]thiophene
Formula: C₆H₃BrS₂
MW: 219,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10000952
Núm. CAS: 25121-83-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %