2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3227-25G
B3227-5G
TCIAB3227-25GEA
74
EUR
TCIAB3227-25G
TCIAB3227-5G
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid
Formula:
C₁₁H₈F₆O₄ |
Número MDL:
MFCD00221424 Núm. CAS: 35480-52-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 121.0 to 125.0 deg-C |