4-Bromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3229-25G B3229-5G
TCIAB3229-25GEA 390 EUR
TCIAB3229-25G TCIAB3229-5G
4-Bromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Bromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid
Formula: C₁₁H₇BrO₃
Pto. de fusión: 231°C
Número MDL: MFCD00094166
Núm. CAS: 2208-15-3
EINECS: 218-632-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %