Metanosulfonato de 1-butil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
B3231-5G B3231-25G
TCIAB3231-5GEA 29 EUR
TCIAB3231-5G TCIAB3231-25G
Metanosulfonato de 1-butil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Metanosulfonato de 1-butil-3-metilimidazolio
Formula: C₉H₁₈N₂O₃S
Número MDL: MFCD06798173
Núm. CAS: 342789-81-5
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fb9378f5316f03a4246f5aaf579942c2e546d11&vid=5fb9378f5316f03a4246f5aaf579942c2e546d11&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C