Benzyl-2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3234-5G
B3234-1G
TCIAB3234-5GEA
487
EUR
TCIAB3234-5G
TCIAB3234-1G
Benzyl-2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidate ≥98.0% (por GC)
Benzyl-2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidate
Formula:
C₁₅H₁₂F₃NO Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
952057-61-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |