[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]triphenylphosphine nickel(II) dichloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B3235-1G B3235-200MG
TCIAB3235-1GEA 176 EUR
TCIAB3235-1G TCIAB3235-200MG
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]triphenylphosphine nickel(II) dichloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]triphenylphosphine nickel(II) dichloride
Formula: C₄₅H₅₁Cl₂N₂NiP
MW: 780.48 g/mol
Número MDL: MFCD12545958
Núm. CAS: 903592-98-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %