N-Benzyl-N,N'-dimethylethylenediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3246-25G B3246-5G
TCIAB3246-25GEA 417 EUR
TCIAB3246-25G TCIAB3246-5G
N-Benzyl-N,N'-dimethylethylenediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-Benzyl-N,N'-dimethylethylenediamine
Formula: C₁₁H₁₈N₂
Pto. Ebullición: 74°C
Número MDL: MFCD00014856
Núm. CAS: 102-11-4
EINECS: 203-006-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=292b5317f8f47cbf8bbde165a4f9c14402f7a9a5&vid=292b5317f8f47cbf8bbde165a4f9c14402f7a9a5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %