cis-4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: cis-4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-(BOC-amino)cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic Acid
B3249-5G B3249-25G
TCIAB3249-5GEA 102 EUR
TCIAB3249-5G TCIAB3249-25G
cis-4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
cis-4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243.30 g/mol
Pto. de fusión: 169°C
Número MDL: MFCD01862294
Núm. CAS: 53292-90-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32a7a7ccb369cd83e621223e677c127ca45f7bcc&vid=32a7a7ccb369cd83e621223e677c127ca45f7bcc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %