trans-4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: trans-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic Acid
B3250-5G B3250-25G
TCIAB3250-5GEA 117 EUR
TCIAB3250-5G TCIAB3250-25G
trans-4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
trans-4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243,30 g/mol
Número MDL: MFCD01862293
Núm. CAS: 53292-89-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8da0baf0f05fbfb338b0835008080ab6d13d0b0&vid=e8da0baf0f05fbfb338b0835008080ab6d13d0b0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C