trans-4-(tert-Butoxycarbonylaminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
trans-4-[(Boc-amino)methyl]cyclohexanecarboxylic Acid, trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexanecarboxylic Acid
B3253-25G
B3253-5G
TCIAB3253-25GEA
176
EUR
TCIAB3253-25G
TCIAB3253-5G
trans-4-(tert-Butoxycarbonylaminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
trans-4-(tert-Butoxycarbonylaminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formula:
C₁₃H₂₃NO₄ MW: 257.33 g/mol |
Número MDL:
MFCD00673773 Núm. CAS: 27687-14-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 133.0 to 137.0 deg-C |