3-Bromo-3-methyl-2-butanone ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Bromo-1-methylethyl Methyl Ketone
B3258-25G B3258-5G
TCIAB3258-25GEA 176 EUR
TCIAB3258-25G TCIAB3258-5G
3-Bromo-3-methyl-2-butanone ≥96.0% (por GC)
3-Bromo-3-methyl-2-butanone
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %