(R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylglycinol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Boc-D-Phenylglycinol, (-)-N-Boc-D-α-phenylglycinol
B3270-1G B3270-5G
TCIAB3270-1GEA 27 EUR
TCIAB3270-1G TCIAB3270-5G
(R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylglycinol ≥98.0% (por GC)
(R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylglycinol
Formula: C₁₃H₁₉NO₃
MW: 237,3 g/mol
Número MDL: MFCD00274205
Núm. CAS: 102089-74-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -34.0 to -41.0 deg (C=1, CHCl3)