N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-2-phenylglycinol ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(tert-Butoxycarbonylamino)-2-phenylethanol, N-Boc-DL-2-phenylglycinol, Boc-DL-Phenylglycinol, tert-Butyl (2-hydroxy-1-phenylethyl)carbamate
B3271-1G B3271-5G
TCIAB3271-1GEA 37 EUR
TCIAB3271-1G TCIAB3271-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-2-phenylglycinol ≥93.0% (por GC)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-2-phenylglycinol
Formula: C₁₃H₁₉NO₃
MW: 237.30 g/mol
Número MDL: MFCD01883039
Núm. CAS: 67341-01-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 141.0 to 147.0 deg-C