tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Boc-DL-Prolinol, tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
B3273-1G B3273-5G
TCIAB3273-1GEA 37 EUR
TCIAB3273-1G TCIAB3273-5G
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate ≥98.0% (por GC)
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₉NO₃
Número MDL: MFCD01456556
Núm. CAS: 170491-63-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C