3-Benzyloxy-1-propanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3277-5G B3277-25G
TCIAB3277-5GEA 28 EUR
TCIAB3277-5G TCIAB3277-25G
3-Benzyloxy-1-propanol ≥98.0% (por GC)
3-Benzyloxy-1-propanol
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 120°C
Número MDL: MFCD00029659
Núm. CAS: 4799-68-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6155e00f774f4ef642b39e1fd55028d35a6aa35b&vid=6155e00f774f4ef642b39e1fd55028d35a6aa35b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %