4-Bromotetraphenylsilane ≥96.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: (4-Bromophenyl)triphenylsilane

B3287-1G B3287-200MG
TCIAB3287-1GEA 220 EUR
TCIAB3287-1G TCIAB3287-200MG
4-Bromotetraphenylsilane ≥96.0% (por GC)
4-Bromotetraphenylsilane
Formula: C₂₄H₁₉BrSi
MW: 415.41 g/mol
Número MDL: MFCD00093371
Núm. CAS: 18737-40-1

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR