2-Butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3291-25G
B3291-5G
TCIAB3291-25GEA
33
EUR
TCIAB3291-25G
TCIAB3291-5G
2-Butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one hydrochloride
Formula:
C₁₁H₁₈N₂O |
Número MDL:
MFCD03428357 Núm. CAS: 151257-01-1 EINECS: 424-560-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |