1,2-Bis(phenylsulphinyl)ethanepalladium(II) diacetate ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B3292-1G B3292-200MG
TCIAB3292-1GEA 160 EUR
TCIAB3292-1G TCIAB3292-200MG
1,2-Bis(phenylsulphinyl)ethanepalladium(II) diacetate ≥96.0% (by titrimetric analysis)
1,2-Bis(phenylsulphinyl)ethanepalladium(II) diacetate
Formula: C₁₆H₁₈O₄PdS₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09842752
Núm. CAS: 858971-43-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %