5-(4-Bromophenyl)-2-furaldehyde ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-(4-Bromophenyl)furan-2-carbaldehyde, 5-(4-Bromophenyl)furfural
B3295-1G B3295-5G
TCIAB3295-1GEA 36 EUR
TCIAB3295-1G TCIAB3295-5G
5-(4-Bromophenyl)-2-furaldehyde ≥94.0% (por GC)
5-(4-Bromophenyl)-2-furaldehyde
Formula: C₁₁H₇BrO₂
MW: 251,08 g/mol
Número MDL: MFCD00239387
Núm. CAS: 20005-42-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C