(1E)-1-tert-Butoxy-1-(trimethylsilyloxy)propene ≥92.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3298-1G B3298-5G
TCIAB3298-1GEA 108 EUR
TCIAB3298-1G TCIAB3298-5G
(1E)-1-tert-Butoxy-1-(trimethylsilyloxy)propene ≥92.0% (por GC)
(1E)-1-tert-Butoxy-1-(trimethylsilyloxy)propene
Formula: C₁₀H₂₂O₂Si
Pto. Ebullición: 53°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 72658-10-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %