(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinecarbonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3299-1G B3299-5G
TCIAB3299-1GEA 157 EUR
TCIAB3299-1G TCIAB3299-5G
(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinecarbonitrile ≥98.0% (por GC)
(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinecarbonitrile
Formula: C₁₂H₁₄N₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09951967
Núm. CAS: 157528-56-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -26.0 to -33.0 deg (C=1, CHCl3)