N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-D-phenylalanine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Boc-D-Phe(4-F)-OH, N-Boc-4-fluoro-D-phenylalanine
B3303-1G
B3303-5G
TCIAB3303-1GEA
56
EUR
TCIAB3303-1G
TCIAB3303-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-D-phenylalanine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-D-phenylalanine
Formula:
C₁₄H₁₈FNO₄ MW: 283.30 g/mol |
Número MDL:
MFCD00079669 Núm. CAS: 57292-45-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 84.0 to 88.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -17.0 to -23.0 deg (C=1, EtOH) |