N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Boc-Phe(4-F)-OH, N-Boc-4-fluoro-L-phenylalanine
B3304-1G B3304-5G
TCIAB3304-1GEA 37 EUR
TCIAB3304-1G TCIAB3304-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine
Formula: C₁₄H₁₈FNO₄
MW: 283.30 g/mol
Número MDL: MFCD00079672
Núm. CAS: 41153-30-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +17.0 to +23.0 deg (C=1, EtOH)