1-Boc-3-piperidona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
N-BOC-3-piperidone, 1-Boc-3-Piperidinone
B3309-5G
B3309-25G
TCIAB3309-5GEA
58
EUR
TCIAB3309-5G
TCIAB3309-25G
1-Boc-3-piperidona ≥98.0% (por GC)
1-Boc-3-piperidona
Formula:
C₁₀H₁₇NO₃ MW: 199,25 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01631193 Núm. CAS: 98977-36-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Orange to Green powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 36.0 to 40.0 deg-C |