Bromodimethylsulphonium bromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B3311-25G
B3311-5G
TCIAB3311-25GEA
235
EUR
TCIAB3311-25G
TCIAB3311-5G
Bromodimethylsulphonium bromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bromodimethylsulphonium bromide
Formula:
C₂H₆Br₂S Pto. de fusión: 82°C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD10000904 Núm. CAS: 50450-21-0 UN: 3261 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |