5-tert-Butyl-1-pentafluorophenyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate 98,0 HPLC, N
Proveedor: TCI
Sinónimos: Fmoc-Glu(OtBu)-OPfp, Fmoc-Glu(OtBu)-Opfp, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamic Acid 5-tert-Butyl 1-Pentafluorophenyl Ester, N-Fmoc-L-glutamic Acid 5-tert-Butyl 1-Pentafluorophenyl Ester, 5-tert-Butyl 1-Pentafluorophenyl N-Fmoc-L-glutamate, N-Fmoc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester pentafluorophenyl ester
B3318-1G B3318-5G
TCIAB3318-1GEA 37 EUR
TCIAB3318-1G TCIAB3318-5G
5-tert-Butyl-1-pentafluorophenyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate 98,0 HPLC, N
5-tert-Butyl-1-pentafluorophenyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate
Formula: C₃₀H₂₆F₅NO₆
MW: 591.53 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00065647
Núm. CAS: 86061-04-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -17.0 ~ -21.0 deg (C=1, CHCl3)