1,3-Bis(3,3,3-trifluoropropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisilazane ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3319-25G
B3319-5G
TCIAB3319-25GEA
100
EUR
TCIAB3319-25G
TCIAB3319-5G
1,3-Bis(3,3,3-trifluoropropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisilazane ≥94.0% (por GC)
1,3-Bis(3,3,3-trifluoropropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisilazane
Formula:
C₁₀H₂₁F₆NSi₂ Pto. de inflamación: 78°C |
Número MDL:
MFCD00153070 Núm. CAS: 39482-87-6 EINECS: 254-470-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 94.0 % |