Benzaldehyde-p-toluenesulphonylhydrazone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Benzaldehyde Tosylhydrazone
B3325-25G B3325-5G
TCIAB3325-25GEA 235 EUR
TCIAB3325-25G TCIAB3325-5G
Benzaldehyde-p-toluenesulphonylhydrazone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Benzaldehyde-p-toluenesulphonylhydrazone
Formula: C₁₄H₁₄N₂O₂S
MW: 274,34 g/mol
Pto. de fusión: 130°C
Número MDL: MFCD00009644
Núm. CAS: 1666-17-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %