Enantato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Heptylic acid ethyl ester, Enanthic acid ethyl ester, Heptanoic acid ethyl ester, Ethyl heptanoate
A14729.22
A14729.36
A14729.22EA
31.6
EUR
A14729.22
A14729.36
Enantato de etilo ≥98%
Enantato de etilo
Purity: 98+%
CAS No.: 106-30-9
Molecular Formula: CH3(CH2)5CO2CH2CH3
Formula Weight: 158.24
Flash Point: 66°(151°F)
Refractive Index: 1.412
Melting Point: -66°
Boiling Point: 188-189°
Beilstein Reference: 1752311
Merck Reference: 14,3835
MDL No.: MFCD00009538
Formula:
C₉H₁₈O₂ MW: 158.24 g/mol Pto. Ebullición: 188…189 °C Pto. de fusión: –66 °C Densidad: 0.868 Pto. de inflamación: 66 °C (151 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009538 Núm. CAS: 106-30-9 EINECS: 203-382-9 Índice Merck: 13,03867 |