5-Benzyloxy-2-bromo-4-methoxybenzoic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5-Benzyloxy-2-bromo-p-anisic Acid
B3332-1G B3332-5G
TCIAB3332-1GEA 82 EUR
TCIAB3332-1G TCIAB3332-5G
5-Benzyloxy-2-bromo-4-methoxybenzoic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
5-Benzyloxy-2-bromo-4-methoxybenzoic acid
Formula: C₁₅H₁₃BrO₄
MW: 337,17 g/mol
Número MDL: MFCD03695499
Núm. CAS: 24958-42-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C