O-tert-Butyl-L-threonine-tert-butyl ester ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: H-Thr(tBu)-OtBu, (2S,3R)-tert-Butyl 2-amino-3-(tert-butoxy)butanoate
B3340-25G B3340-5G
TCIAB3340-25GEA 130 EUR
TCIAB3340-25G TCIAB3340-5G
O-tert-Butyl-L-threonine-tert-butyl ester ≥96.0% (by titrimetric analysis)
O-tert-Butyl-L-threonine-tert-butyl ester
Formula: C₁₂H₂₅NO₃
MW: 231,34 g/mol
Pto. Ebullición: 70°C
Número MDL: MFCD00077109
Núm. CAS: 5854-78-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=183e4757f01c521b2e557bdec13dd1b950582aed&vid=da108bdb099f13976afd4d576fb722e60749233e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +2.0 to +4.0 deg (C=1, EtOH)