N6-Benzoyladenine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Benzamidopurine, N-(7H-Purin-6-yl)benzamide
B3344-25G
B3344-5G
TCIAB3344-25GEA
227
EUR
TCIAB3344-25G
TCIAB3344-5G
N6-Benzoyladenine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N6-Benzoyladenine
Formula:
C₁₂H₉N₅O MW: 239,24 g/mol |
Número MDL:
MFCD00037927 Núm. CAS: 4005-49-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 239.0 to 245.0 deg-C |