4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(Bromomethyl)quinolin-2(1H)-one
B3345-25G B3345-5G
TCIAB3345-25GEA 151 EUR
TCIAB3345-25G TCIAB3345-5G
4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one
Formula: C₁₀H₈BrNO
MW: 238,08 g/mol
Pto. de fusión: 257°C
Número MDL: MFCD03426152
Núm. CAS: 4876-10-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %