Bezafibrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3346-25G B3346-5G
TCIAB3346-25GEA 249 EUR
TCIAB3346-25G TCIAB3346-5G
Bezafibrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Bezafibrate
Formula: C₁₉H₂₀ClNO₄
Número MDL: MFCD00078970
Núm. CAS: 41859-67-0
EINECS: 255-567-9
Índice Merck: 14,01195
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C