Bisdemethoxycurcumin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,7-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, 1,7-Bis(4-hydroxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione, Didemethoxycurcumin, Bisdemethoxycucurmin
B3347-25G B3347-5G
TCIAB3347-25GEA 243 EUR
TCIAB3347-25G TCIAB3347-5G
Bisdemethoxycurcumin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Bisdemethoxycurcumin
Formula: C₁₉H₁₆O₄
MW: 308,33 g/mol
Pto. de fusión: 224°C
Número MDL: MFCD03419284
Núm. CAS: 24939-16-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %