3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-2-hydroxy-5-methylpyridine
B3350-1G B3350-5G
TCIAB3350-1GEA 148 EUR
TCIAB3350-1G TCIAB3350-5G
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol
Formula: C6H6BrNO
Número MDL: MFCD03791312
Núm. CAS: 17282-02-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 163.0 deg-C